Polietilenoglicol 3000 para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos:
PEG 3,000
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.19015.1000
8.19015.5000
8.19015.1000EA
49.9
EUR
8.19015.1000
8.19015.5000
Polietilenoglicol 3000 para síntese, Sigma-Aldrich®
Polietilenoglicol 3000
Fórmula:
H(OCH₂CH₂)nOH Peso Molecular: 3000 g/mol Ponto de Fusão: 55…58 °C Densidade: 1.21 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número CAS:
25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |
Solubility | 550 g/l (20 °C) |
Melting Point | 55 - 58 °C |
Molar Mass | 3000 g/mol |
Bulk Density | 400 - 500 kg/m3 |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 270 °C |
Density | 1.21 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 420 °C |
Viscosity kinematic | 69 - 92 mm2/s (20 °C) |