Print…
Polietilenoglicol 300, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
90878-1L-F 90878-250ML-F
SIAL90878-1L-FEA 118 EUR
SIAL90878-1L-F SIAL90878-250ML-F
Polietilenoglicol 300, Sigma-Aldrich®
Polietilenoglicol 300
Fórmula: H(OCH₂CH₂)nOH
Ponto de Fusão: –15…–10 °C
Densidade: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 220 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081839
Número CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2