Polietilenoglicol 300
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
192220010
192220025
192220100
ACRO192220010EA
80.3
EUR
ACRO192220010
ACRO192220025
ACRO192220100
Polietilenoglicol 300
Polietilenoglicol 300
Fórmula:
H(OCH₂CH₂)nOH Ponto de Fusão: 15…10 °C Densidade: 1,12 g/cm³ Ponto de Inflamação: >180 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01779599 Número CAS: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4620 to 1.4650 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
Color scale | ≤50 APHA |
Hydroxyl value | 356 to 394 mg KOH/g |