Print…
Polietilenoglicol 20000 para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: PEG 20000, Ethylene glycol polymer 20000, PEG 20,000
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18897.1000 8.18897.5000
8.18897.1000EA 56.2 EUR
8.18897.1000 8.18897.5000
Polietilenoglicol 20000 para síntese, Sigma-Aldrich®
Polietilenoglicol 20000
Fórmula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso Molecular: 20000 g/mol
Ponto de Fusão: 58…63 °C
Densidade: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 260
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081839
Número CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Encomendar
Solubility 500 g/l (20 °C)
Melting Point 58 - 63 °C
Molar Mass 20000 g/mol
Bulk Density 400 - 500 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 260 °C
Density 1.2 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 320 °C