Polietilenoglicol 20000
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
PEG 20000, Ethylene glycol polymer 20000, PEG 20,000
A17925.0B
A17925.30
A17925.0BEA
194
EUR
A17925.0B
A17925.30
Polietilenoglicol 20000
Polietilenoglicol 20000
CAS No.: 25322-68-3
Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH
Flash Point: 260°(500°F)
Physical Form: Powder or flake
Density: 1.20
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 5-7
Melting Point: 63-66°
Merck Reference: 14,7568
MDL No.: MFCD00081839
Fórmula:
H(OCH₂CH₂)nOH Peso Molecular: 20000 g/mol Ponto de Fusão: 63…66 °C Densidade: 1.20 Ponto de Inflamação: 260 °C (500 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00081839 Número CAS: 25322-68-3 EINECS: 203-473-3 Merck Index: 14,7568 |