Print…
Polyethylene glycol 2,000, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: PEG 2000, Ethylene glycol polymer 2000, PEG 2,000, Ethylene glycol polymer average Mn 2000
84797-1KG-F 84797-250G-F
SIAL84797-1KG-FEA 157 EUR
SIAL84797-1KG-F SIAL84797-250G-F
Polyethylene glycol 2,000, Sigma-Aldrich®
Polyethylene glycol 2,000
Fórmula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso Molecular: 2000 g/mol
Ponto de Fusão: 49…52 °C
Densidade: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 250
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081839
Número CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2