Print…
Polipropilenoglicol, M.W. 2,000
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
192185000 192180025
ACRO192185000EA 51.3 EUR
ACRO192185000 ACRO192180025
Polipropilenoglicol, M.W. 2,000
Polipropilenoglicol
Fórmula: H(OCH₂CH₂CH₂)nOH
Ponto de ebulição: 200 °C
Ponto de Fusão: –31 °C
Densidade: 1 g/cm³
Ponto de Inflamação: 230 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00084446
Número CAS: 25322-69-4
EINECS: 500-038-2
Encomendar
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.15 %
Color scale ≤50 APHA
Viscosity 135 to 165 mm²/s (at 40°C)
Acid value ≤0.1 mg KOH/g
Hydroxyl value 53 to 58 mg KOH/g