Print…
Polietilenoglicol 200 para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: PEG 200, Ethylene glycol polymer average Mn 200
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.07483.1000 8.07483.5000
8.07483.1000EA 50.2 EUR
8.07483.1000 8.07483.5000
Polietilenoglicol 200 para síntese, Sigma-Aldrich®
Polietilenoglicol 200
Fórmula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso Molecular: 200 g/mol
Ponto de ebulição: ∼250 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –55…–40 °C
Densidade: 1.124 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 180
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01779596
Número CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -38 - -36 °C
Molar Mass 190 - 210 g/mol
Boiling Point 150 °C
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 180 °C
Density 1.124 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 304 °C
Viscosity kinematic 53 - 62 mm2/s (20 °C)