Print…
Polietilenoglicol 200
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: PEG 200, Ethylene glycol polymer average Mn 200
192210010 192210050 192210051
ACRO192210010EA 49.9 EUR
ACRO192210010 ACRO192210050 ACRO192210051
Polietilenoglicol 200
Polietilenoglicol 200
Fórmula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso Molecular: 200 g/mol
Ponto de Fusão: –65 °C
Densidade: 1.125 g/cm³
Ponto de Inflamação: 171 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081839
Número CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
Color scale ≤70 APHA
Hydroxyl value 534 to 591 mg KOH/g