Print…
Polietilenoglicol 1500, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: PEG 1500, PEG 1,500
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
81210-1KG 81210-5KG
SIAL81210-1KGEA 132 EUR
SIAL81210-1KG SIAL81210-5KG
Polietilenoglicol 1500, Sigma-Aldrich®
Polietilenoglicol 1500
Fórmula: H(OCH₂CH₂)nOH
Ponto de ebulição: ∼250 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 44…48 °C
Densidade: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 260 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081839
Número CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2