Print…
Polietilenoglicol 1500, escamas, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur. suitable for use as excipient, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Atenção
Sinônimos: PEG 1500, PEG 1,500
8.17005.5000 8.17005.9050
8.17005.5000EA 374 EUR
8.17005.5000 8.17005.9050
Polietilenoglicol 1500, escamas, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur. suitable for use as excipient, SAFC®
Polietilenoglicol 1500
Fórmula: H(OCH₂CH₂)nOH
Ponto de ebulição: ∼250 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 44…48 °C
Densidade: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 260 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081839
Número CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2