Print…
Polietilenoglicol 1500 para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: PEG 1500, PEG 1,500
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.07489.1000 8.07489.5000
8.07489.1000EA 53 EUR
8.07489.1000 8.07489.5000
Polietilenoglicol 1500 para síntese, Sigma-Aldrich®
Polietilenoglicol 1500
Fórmula: H(OCH₂CH₂)nOH
Ponto de ebulição: ∼250 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 44…48 °C
Densidade: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 260 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081839
Número CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Encomendar
Solubility 500 g/l (20 °C)
Melting Point 44 - 48 °C
Molar Mass 8000 g/mol
Bulk Density 400 - 500 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 260 °C
Density 1.2 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 420 °C
Viscosity kinematic 33 - 39 mm2/s (20 °C) (50% solution)