Print…
Polietilenoglicol 1500
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: PEG 1500, PEG 1,500
A16241.0B A16241.30
A16241.0BEA 73 EUR
A16241.0B A16241.30
Polietilenoglicol 1500
Polietilenoglicol 1500
CAS No.: 25322-68-3 Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH Odour: Odourless pH: 5-7 Melting Point: 44-48° Merck Reference: 14,7568 MDL No.: MFCD01779609
Fórmula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso Molecular: 1500 g/mol
Ponto de ebulição: ∼250 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 44…48 °C
Densidade: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 260
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081839
Número CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 14,7568