Print…
Polietilenoglicol 1500
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: PEG 1500, PEG 1,500
192260010 192261000 192260051
ACRO192260010EA 46.6 EUR
ACRO192260010 ACRO192261000 ACRO192260051
Polietilenoglicol 1500
Polietilenoglicol 1500
Fórmula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso Molecular: 1500 g/mol
Ponto de Fusão: 44…48 °C
Ponto de Inflamação: >250 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01779609
Número CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Encomendar
Appearance White Waxy flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
Hydroxyl value 70 to 80 mg KOH/g