Polyethylene glycol 1,450
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
PEG 1,450, Ethylene glycol polymer 1450, PEG 1450
418040010
418040030
418041000
418045000
ACRO418040010EA
39.2
EUR
ACRO418040010
ACRO418040030
ACRO418041000
ACRO418045000
Polyethylene glycol 1,450
Polyethylene glycol 1,450
Fórmula:
H(OCH₂CH₂)nOH Peso Molecular: 1450 g/mol Ponto de Fusão: 44…48 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00081839 Número CAS: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |
Appearance | White Waxy flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
Hydroxyl value | 70 to 80 mg KOH/g |