Polyethylene glycol 12,000
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
PEG 12,000
42635.30
42635.A1
42635.30EA
78.1
EUR
42635.30
42635.A1
Polyethylene glycol 12,000
Polyethylene glycol 12,000
CAS No.: 25322-68-3
Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH
Flash Point: ≥240°(464°F)
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
pH: 5-7
Melting Point: 64-65°
Merck Reference: 14,7568
MDL No.: MFCD00081839
Fórmula:
H(OCH₂CH₂)nOH Peso Molecular: 12000 g/mol Ponto de Fusão: 64…65 °C Ponto de Inflamação: >240 °C (464 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00081839 Número CAS: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 Merck Index: 14,7568 |