Print…
Polyethylene glycol 10,000, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: PEG 10000, Ethylene glycol polymer 10000, PEG 10,000
92897-1KG-F 92897-250G-F
SIAL92897-1KG-FEA 147 EUR
SIAL92897-1KG-F SIAL92897-250G-F
Polyethylene glycol 10,000, Sigma-Aldrich®
Polyethylene glycol 10,000
Fórmula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso Molecular: 10000 g/mol
Ponto de Fusão: 63
Densidade: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 265
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081839
Número CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2