Print…
Polyethylene glycol 10,000 para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: PEG 10000, Ethylene glycol polymer 10000, PEG 10,000
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.21881.1000 8.21881.5000 8.21881.9050
8.21881.1000EA 55.6 EUR
8.21881.1000 8.21881.5000 8.21881.9050
Polyethylene glycol 10,000 para síntese, Sigma-Aldrich®
Polyethylene glycol 10,000
Fórmula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso Molecular: 10000 g/mol
Ponto de Fusão: 63
Densidade: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 265
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081839
Número CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Encomendar
Solubility 500 g/l (20 °C)
Melting Point 58 - 63 °C
Molar Mass 9000 g/mol
Bulk Density 400 - 500 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 265 °C
Density 1.2 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 340 °C
Viscosity kinematic 500 - 900 mm2/s (20 °C)