Print…
Polietilenoglicol 1000, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: PEG 1,000, PEG 900-1100
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
81188-1KG 81188-250G
SIAL81188-1KGEA 178 EUR
SIAL81188-1KG SIAL81188-250G
Polietilenoglicol 1000, Sigma-Aldrich®
Polietilenoglicol 1000
Fórmula: H(OCH₂CH₂)nOH
Ponto de ebulição: ∼250 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 33…40 °C
Densidade: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 260 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081839
Número CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 13,07651