Print…
Polietilenoglicol 1000 para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: PEG 1,000, PEG 900-1100
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.07488.1000 8.07488.5000
8.07488.1000EA 53.7 EUR
8.07488.1000 8.07488.5000
Polietilenoglicol 1000 para síntese, Sigma-Aldrich®
Polietilenoglicol 1000
Fórmula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso Molecular: 1000 g/mol
Ponto de ebulição: ∼250 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 33…40 °C
Densidade: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 260
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081839
Número CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 13,07651
Encomendar
Solubility 750 g/l (20 °C)
Melting Point 33 - 40 °C
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 260 °C
Density 1.2 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 420 °C
Viscosity kinematic 22 - 27 mm2/s (20 °C) (50% solution)