Print…
Óleo de silicone, 60000 cSt, fluído, Dow Corning Corporation 200®, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
181838-1L 181838-250ML
SIAL181838-1LEA 295 EUR
SIAL181838-1L SIAL181838-250ML
Óleo de silicone, 60000 cSt, fluído, Dow Corning Corporation 200®, Sigma-Aldrich®
Óleo de silicone
Densidade: 0,98 g/mL (25 °C)
Número MDL : MFCD00132673
Número CAS: 63148-62-9