Print…
Dimetil polissiloxano, 5 cSt, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
317667-5ML 317667-1L 317667-250ML
SIAL317667-5MLEA 87.5 EUR
SIAL317667-5ML SIAL317667-1L SIAL317667-250ML
Dimetil polissiloxano, 5 cSt, Sigma-Aldrich®
Polydimethylsiloxane
Clear colourless hexamethyldisiloxane
Fórmula: (CH₃)₃SiO(Si(CH₃)₂O)n
Densidade: 0,98 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 321 °C (closed cup)
Número MDL : MFCD00084411
Número CAS: 63148-62-9