Print…
Dimetil polissiloxano, 10000 cSt, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
378402-1L 378402-250ML
SIAL378402-1LEA 476 EUR
SIAL378402-1L SIAL378402-250ML
Dimetil polissiloxano, 10000 cSt, Sigma-Aldrich®
Polydimethylsiloxane
Fórmula: (CH₃)₃SiO(Si(CH₃)₂O)n
Ponto de ebulição: >140 °C (0,002 mmHg)) (literatura)
Densidade: 0,971 g/ml (25 °C)
Número MDL : MFCD00132673
Número CAS: 63148-62-9