Print…
Prata 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído AVS TITRINORM padrão para AAS
Fornecedor: VWR Chemicals
86659.260EA 31.64 EUR
86659.260 86659.180
Prata 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído AVS TITRINORM padrão para AAS
Padrões Cationic Standards Silver Standards
  • Traceable to SRM from NIST
  • Manufactured and tested in ISO Guide 34/ISO 17025 accredited facilities
  • Supplied with Certificate of Analysis, real value ±0,3%