Magnésio 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de MgO) ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
455622BEA
134
EUR
455622B
455624D
Magnésio 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de MgO) ARISTAR® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Magnesium Standards
MgO em HNO₃ 2 a 5%.
Certificações: Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecimento: Fornecido com certificado de análise