Gadolínio 10.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de Gd2O3) ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
455372CEA
588
EUR
455372C
455374E
Gadolínio 10.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de Gd2O3) ARISTAR® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Gadolinium Standards
Gd₂O₃ em HNO₃ 2 a 5%.
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecido com certificado de análise