Print…
Disprósio 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de Dy2O3) ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
455302LEA 84.3 EUR
455302L 455304N
Disprósio 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de Dy2O3) ARISTAR® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Dysprosium Standards
Dy₂O₃ em HNO₃ 2 a 5%.
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecido com certificado de análise
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable