Print…
Césio 1.000 mg /l em ácido nítrico diluído (de CsNO3) ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
455204KEA 384 EUR
455204K 455202Y
Césio 1.000 mg /l em ácido nítrico diluído (de CsNO3) ARISTAR® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Cesium Standards
CsNO₃ em HNO₃ 2 a 5%.
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecido com certificado de análise