Cádmio 10.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de Cd) ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
455154REA
363
EUR
455154R
455152P
Cádmio 10.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de Cd) ARISTAR® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Cadmium Standards
Cd em HNO₃ 2 a 5%.
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecido com certificado de análise