Print…
Cádmio solução padrão 1.000 mg/l Cd em ácido nítrico (de Cd) ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
455142NEA 140 EUR
455142N 455144P
Cádmio solução padrão 1.000 mg/l Cd em ácido nítrico (de Cd) ARISTAR® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Cadmium Standards
Cd em HNO₃ 2 a 5%.
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecido com certificado de análise