Chumbo 10.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de Pb(NO3)2) ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
455572YEA
299
EUR
455572Y
455574K
Chumbo 10.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de Pb(NO3)2) ARISTAR® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Lead Standards
Pb(NO₃)₂ em HNO₃ 2 a 5%.
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecido com certificado de análise