Chumbo 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de Pb(NO3)2) ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
455562GEA
148
EUR
455562G
455564Y
Chumbo 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de Pb(NO3)2) ARISTAR® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Lead Standards
Pb(NO₃)₂ em 2% HNO₃.
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecido com certificado de análise