Chumbo 1000 mg/L em 0,5 M ácido nítrico (de Pb(NO₃)₂) Certipur® padrão para AAS, Supelco®
Fornecedor: Merck
1.19776.0100
1.19776.0500
1.19776.0100EA
36.9
EUR
1.19776.0100
1.19776.0500
Chumbo 1000 mg/L em 0,5 M ácido nítrico (de Pb(NO₃)₂) Certipur® padrão para AAS, Supelco®
Padrões
Cationic Standards
Lead Standards
Certificações: Rastreável para SRM de NIST