Alumínio 1000 mg/L em 0,5 M de ácido nítrico (de Al(NO3)3) Certipur® padrão para AAS, Supelco®
Fornecedor: Merck
1.19770.0100
1.19770.0500
1.19770.0100EA
36.7
EUR
1.19770.0100
1.19770.0500
Alumínio 1000 mg/L em 0,5 M de ácido nítrico (de Al(NO3)3) Certipur® padrão para AAS, Supelco®
Padrões
Cationic Standards
Aluminium Standards
Certificações: Rastreável para SRM de NIST