Print…
Bálsamo do Canadá, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
C1795-100ML C1795-25ML
C1795-100MLEA 280 EUR
C1795-100ML C1795-25ML
Bálsamo do Canadá, Sigma-Aldrich®
Bálsamo do Canadá
Densidade: 0,915 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 62 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00132800
Número CAS: 8007-47-4
EINECS: 232-362-2
Merck Index: 13,00948