Bálsamo do Canadá, filtrado naturalmente
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A16289.14
A16289.22
A16289.36
A16289.14EA
41.2
EUR
A16289.14
A16289.22
A16289.36
Bálsamo do Canadá, filtrado naturalmente
Bálsamo do Canadá
CAS No.: 8007-47-4
Flash Point: 43°(109°F)
Refractive Index: 1.5230
Merck Reference: 14,946
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00132800
Mounting medium for microscopy
Densidade:
0,99 Ponto de Inflamação: 43 °C (109 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00132800 Número CAS: 8007-47-4 EINECS: 232-362-2 UN: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 14,946 |