Platinum rhodium alloy (90:10 w%) ≥99.9% (baseado em metais), folha, Espessura: 0.05 mm (0.002 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
41809.FI
41809.GH
41809.FIEA
5580
EUR
41809.FI
41809.GH
Platinum rhodium alloy (90:10 w%) ≥99.9% (baseado em metais), folha, Espessura: 0.05 mm (0.002 in)
Platinum rhodium alloy (90:10 w%)
Purity: 99.9%
Molecular Formula: Pt:Rh; 90:10 wt%
Physical Form: ≈0.62g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00198186