Platinum rhodium alloy (90:10 w%) ≥99.9% (baseado em metais), folha, Espessura: 0.025 mm (0.001 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
41808.FI
41808.GH
41808.FIEA
3180
EUR
41808.FI
41808.GH
Platinum rhodium alloy (90:10 w%) ≥99.9% (baseado em metais), folha, Espessura: 0.025 mm (0.001 in)
Platinum rhodium alloy (90:10 w%)
Purity: 99.9%
Molecular Formula: Pt:Rh; 90:10 wt%
Physical Form: ≈0.31g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00198186