Platinum iridium alloy (90:10 w%) ≥99.9% (baseado em metais), folha, Espessura: 0.1 mm (0.004 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
41804.FF
41804.FI
41804.GH
41804.FFEA
419
EUR
41804.FF
41804.FI
41804.GH
Platinum iridium alloy (90:10 w%) ≥99.9% (baseado em metais), folha, Espessura: 0.1 mm (0.004 in)
Platinum iridium alloy (90:10 w%)
Purity: 99.9%
Molecular Formula: Pt:Ir; 90:10 wt%
Physical Form: ≈1.35g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091683