Platinum iridium alloy (90:10 w%) ≥99.9% (baseado em metais), fio, recozido, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
39383.BS
39383.BW
39383.BSEA
109
EUR
39383.BS
39383.BW
Platinum iridium alloy (90:10 w%) ≥99.9% (baseado em metais), fio, recozido, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Platinum iridium alloy (90:10 w%)
Purity: 99.9+%
Molecular Formula: Pt:Ir; 90:10 wt%,
Physical Form: ≈0.11g/10cm, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091683