Platinum rhodium alloy (87:13 w%), fio para termopar de grau padrão tipo R ISA, Ø 0.076 mm (0.003 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
42902.BW
42902.G2
42902.G6
42902.BWEA
97.1
EUR
42902.BW
42902.G2
42902.G6
Platinum rhodium alloy (87:13 w%), fio para termopar de grau padrão tipo R ISA, Ø 0.076 mm (0.003 in)
Platinum rhodium alloy (87:13 w%)
Molecular Formula: Pt:Rh; 87:13 wt%
Physical Form: ≈0.045g/50cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00198186