Platinum iridium alloy (80:20 w%) ≥99.9% (baseado em metais excluindo metais preciosos), fio, duro, Ø 0.152 mm (0.006 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
43331.BS
43331.BW
43331.BSEA
75.4
EUR
43331.BS
43331.BW
Platinum iridium alloy (80:20 w%) ≥99.9% (baseado em metais excluindo metais preciosos), fio, duro, Ø 0.152 mm (0.006 in)
Platinum iridium alloy (80:20 w%)
Purity: 99.9%
Molecular Formula: Pt:Ir; 80:20 wt%
Physical Form: ≈0.04g/10cm, Temper: hard
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091683