Platinum iridium alloy (80:20 w%) ≥99.9% (baseado em metais excluindo metais preciosos), fio, duro, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
43330.BS
43330.BW
43330.BSEA
65.4
EUR
43330.BS
43330.BW
Platinum iridium alloy (80:20 w%) ≥99.9% (baseado em metais excluindo metais preciosos), fio, duro, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Platinum iridium alloy (80:20 w%)
Purity: 99.9%
Molecular Formula: Pt:Ir; 80:20 wt%
Physical Form: ≈0.03g/10cm, Temper: hard
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091683