Platinum iridium alloy (80:20 w%) ≥99.9% (baseado em metais), folha, Espessura: 0.025 mm (0.001 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
41805.FF
41805.FI
41805.GH
41805.FFEA
218
EUR
41805.FF
41805.FI
41805.GH
Platinum iridium alloy (80:20 w%) ≥99.9% (baseado em metais), folha, Espessura: 0.025 mm (0.001 in)
Platinum iridium alloy (80:20 w%)
Purity: 99.9%
Molecular Formula: Pt:Ir; 80:20 wt%
Physical Form: ≈0.34g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091683