Compostos de amônio quaternário, benzil-C8-18-alquildimetil, cloretos 50% (w/w) em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides, Alkylbenzyldimethylammonium chloride
B20760.0F
B20760.AP
B20760.0FEA
339
EUR
B20760.0F
B20760.AP
Compostos de amônio quaternário, benzil-C8-18-alquildimetil, cloretos 50% (w/w) em solução aquosa
Compostos de amónio quaternário, benzil-C8-18-alquildimetil, cloretos
CAS No.: 63449-41-2
Flash Point: None
Beilstein Reference: 4062599
Merck Reference: 14,1059
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00145757
Fórmula:
C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇) Densidade: 0.99 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00145757 Número CAS: 63449-41-2 EINECS: 264-151-6 UN: 3265 ADR: 8 III Merck Index: 14,1059 |