Print…
Compostos de amônio quaternário, benzil-C8-18-alquildimetil, cloretos 50% (w/w) em solução aquosa (alkyl distribution C8-C16)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Quaternary ammonium compounds, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides, Alkylbenzyldimethylammonium chloride
263820010 263820025
ACRO263820010EA 146 EUR
ACRO263820010 ACRO263820025
Compostos de amônio quaternário, benzil-C8-18-alquildimetil, cloretos 50% (w/w) em solução aquosa (alkyl distribution C8-C16)
Compostos de amónio quaternário, benzil-C8-18-alquildimetil, cloretos
Fórmula: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇)
Densidade: 0.98 g/cm³
Ponto de Inflamação: 105 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00145757
Número CAS: 8001-54-5
EINECS: 264-151-6
UN: 1760
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Titration Argentometric 49 to 52 % (based on M.W.= 352.5)
pH 6 to 9 (10 % in water)
Impurity ≤2 % Free amine + amine HCl (M.W.= 226/262.5)