Nickel chromium alloy (80:20 w%) ≥99.9% (baseado em metais), pastilhas
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
36298.14
36298.22
36298.14EA
133
EUR
36298.14
36298.22
Nickel chromium alloy (80:20 w%) ≥99.9% (baseado em metais), pastilhas
Nickel chromium alloy (80:20 w%)
Purity: 99.9%
CAS No.: 11106-97-1
Molecular Formula: Ni:Cr; 80:20 wt%
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
Odour: Odourless
For vacuum deposition
Temperatura de Armazenamento:
Ambiente |
Número MDL :
MFCD00673110 Número CAS: 11106-97-1 |