Palladium silver alloy (75:25 w%) ≥99.9% (baseado em metais excluindo Pt), folha, Espessura: 0.25 mm (0.01 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
42683.FF
42683.FI
42683.FFEA
520
EUR
42683.FF
42683.FI
Palladium silver alloy (75:25 w%) ≥99.9% (baseado em metais excluindo Pt), folha, Espessura: 0.25 mm (0.01 in)
Palladium silver alloy (75:25 w%)
Purity: 99.9%
Molecular Formula: Pd:Ag; 75:25 wt%
Physical Form: ≈1.82g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091738