Print…
Acrilamida-Bisacrilamida (37.5:1) 30% aqueous solution
Fornecedor: PanReac AppliChem
Perigo
Sinônimos: Acrilamida-Bis
A3626.0500 A3626.1000
A3626.0500EA 97.4 EUR
A3626.0500 A3626.1000
Acrilamida-Bisacrilamida (37.5:1) 30% aqueous solution
Acrilamida-Bis (32:1)
Densidade: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00080848
UN: 3426
ADR: 6.1 III