Print…
Acrilamida-Bisacrilamida (29:1) 40% em solução aquosa
Fornecedor: PanReac AppliChem
Perigo
A0385.0500 A0385.1000
A0385.0500EA 69.9 EUR
A0385.0500 A0385.1000
Acrilamida-Bisacrilamida (29:1) 40% em solução aquosa
Acrilamida-Bis (32:1)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00080848
UN: 3426
ADR: 6.1,III